Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Tetrahydrofuroic Acid Methyl Ester, Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid Methyl Ester

M1750-25G
TCIAM1750-25GEA 113 EUR InStock
TCIAM1750-25G
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate


Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00154541
Numéro CAS: 37443-42-8
EINECS: 420-670-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité