Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl (phenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: GlcA[234Ac,6Me]-β-SPh, Methyl (Phenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate, (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(Methoxycarbonyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate

M1759-1G
TCIAM1759-1GEA 182 EUR InStock
TCIAM1759-1G
Methyl (phenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥98.0% (par HPLC)
Methyl (phenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranosid)uronate


Formule: C₁₉H₂₂O₉S
MW: 426,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112177
Numéro CAS: 62812-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -22.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité