Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénofumarate d'isopropyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Monoisopropyl fumarate

M1784-25G
TCIAM1784-25GEA 164 EUR InStock
TCIAM1784-25G
Hydrogénofumarate d'isopropyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Hydrogénofumarate d'isopropyle


Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point de fusion: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 7529-87-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60156b62fa6425677d477831f580a4b6123c7b5a&vid=60156b62fa6425677d477831f580a4b6123c7b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité