Methyl-2-ethoxybenzoate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-ethoxybenzoate
M1785-25G
TCIAM1785-25GEA 124 EUR InStock
TCIAM1785-25G
Methyl-2-ethoxybenzoate ≥99.0% (par GC)
Methyl-2-ethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00017261
Numéro CAS: 3686-55-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b047753517d98bdb9036a62e880a1b3a14fe68a0&vid=b047753517d98bdb9036a62e880a1b3a14fe68a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité