Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phénylpropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1786-25G
TCIAM1786-25GEA 22 EUR InStock
TCIAM1786-25G
3-Phénylpropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Phénylpropionate de méthyle


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 239°C
Numéro MDL: MFCD00017209
Numéro CAS: 103-25-3
EINECS: 203-092-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a39d41de754912488714dc4640fccb6d6f2cd976&vid=a39d41de754912488714dc4640fccb6d6f2cd976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité