Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Methylacridinium perchlorate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

M1787-1G
TCIAM1787-1GEA 183 EUR InStock
TCIAM1787-1G
10-Methylacridinium perchlorate ≥98.0% (sur base azote total)
10-Methylacridinium perchlorate


Formule: C₁₄H₁₂ClNO₄
MW: 293,70 g/mol
Numéro CAS: 26456-05-3
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité