Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,2-butanediol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1788-500MG
TCIAM1788-500MGEA 271 EUR InStock
TCIAM1788-500MG
(R)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,2-butanediol ≥96.0% (par GC)
(R)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,2-butanediol


Formule: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Numéro CAS: 213978-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité