Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1790-500MG
TCIAM1790-500MGEA 160 EUR InStock
TCIAM1790-500MG
(S)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥96.0% (par GC)
(S)-4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol


Formule: C₁₂H₁₈O₄
Numéro CAS: 1820579-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -11.0 deg (C=1, Methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité