Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid

M1793-5G
TCIAM1793-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM1793-5G
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique


Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319105
Numéro CAS: 128312-11-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=494eefebf724284656380009ee6665d4f8e00768&vid=494eefebf724284656380009ee6665d4f8e00768&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité