Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Galβ(1-4)Glc-β-MP ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: LacMP, 4-Methoxyphenyl 4-O-(β-D-Galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside

M1805-1G
TCIAM1805-1GEA 123 EUR InStock
TCIAM1805-1G
Galβ(1-4)Glc-β-MP ≥96.0% (par HPLC)
Gal beta(1-4)Glc-beta-MP


Formule: C₁₉H₂₈O₁₂
MW: 448,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 150412-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=0.5, DMF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité