Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid

M1817-5G
TCIAM1817-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM1817-5G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid


Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782132
Numéro CAS: 23876-15-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab322892953119678b3a4373fefac6f214ce0486&vid=ab322892953119678b3a4373fefac6f214ce0486&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité