Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-Methyl thiobutyrate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1818-25G
TCIAM1818-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM1818-25G
S-Methyl thiobutyrate ≥98.0% (par GC)
S-Methyl thiobutyrate


Formule: C₅H₁₀OS
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00009872
Numéro CAS: 2432-51-1
EINECS: 219-407-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité