Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methylthio)thiophenol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M1823-5G
TCIAM1823-5GEA 106 EUR InStock
TCIAM1823-5G
4-(Methylthio)thiophenol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Methylthio)thiophenol


Formule: C₇H₈S₂
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00082770
Numéro CAS: 1122-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11c394644b9cf12ad3ea28756402a5b31f9b303b&vid=11c394644b9cf12ad3ea28756402a5b31f9b303b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité