Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-8-Methyl-6-nonenoyl chloride ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M1826-1G
TCIAM1826-1GEA 109 EUR InStock
TCIAM1826-1G
trans-8-Methyl-6-nonenoyl chloride ≥95.0% (par GC)
trans-8-Methyl-6-nonenoyl chloride


Formule: C₁₀H₁₇ClO
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797318
Numéro CAS: 95636-02-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité