Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Methylthio)naphtho[1,2-d]thiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1827-5G
TCIAM1827-5GEA 101 EUR InStock
TCIAM1827-5G
2-(Methylthio)naphtho[1,2-d]thiazole ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)naphtho[1,2-d]thiazole


Formule: C₁₂H₉NS₂
MW: 231,33 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Numéro CAS: 51769-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité