Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Sulfanyl-2-butanol (mélange d'isomères) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercapto-2-butanol

M1843-25G
TCIAM1843-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM1843-25G
3-Sulfanyl-2-butanol (mélange d'isomères) ≥97.0% (par GC)
3-Sulfanyl-2-butanol (mélange d'isomères)


Formule: C₄H₁₀OS
MW: 106,18 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00010271
Numéro CAS: 54812-86-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité