Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Mercaptobutanone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-3-butanone, 3-Mercapto-2-butanone

M1844-25G
TCIAM1844-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM1844-25G
3-Mercaptobutanone ≥96.0% (par GC)
3-Mercaptobutanone


Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085206
Numéro CAS: 40789-98-8
EINECS: 255-082-2
ONU: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5736ca4c5bf14abdcf4af0fd9a9974cc20460d3&vid=f5736ca4c5bf14abdcf4af0fd9a9974cc20460d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité