Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-3-furanthiol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M1847-1G
TCIAM1847-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM1847-1G
2-Methyl-3-furanthiol ≥95.0% (par GC)
2-Methyl-3-furanthiol


Formule: C₅H₆OS
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010280
Numéro CAS: 28588-74-1
EINECS: 249-094-7
ONU: 1228
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité