Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Méthylthio)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M1854-5G
TCIAM1854-5GEA 109 EUR InStock
TCIAM1854-5G
2-(Méthylthio)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Méthylthio)phénol


Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 105°C
Densité: 1,168 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00002211
Numéro CAS: 1073-29-6
EINECS: 214-027-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112e834748cd276ffc10023da39dde1bd67f4ad2&vid=112e834748cd276ffc10023da39dde1bd67f4ad2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité