Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Methoxy-4-methylbenzo[g]coumarin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1862-100MG
TCIAM1862-100MGEA 293 EUR InStock
TCIAM1862-100MG
8-Methoxy-4-methylbenzo[g]coumarin ≥98.0% (par HPLC)
8-Methoxy-4-methylbenzo[g]coumarin


Formule: C₁₅H₁₂O₃
Numéro CAS: 69169-71-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 218.0 to 223.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité