Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxy-N,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine

M1865-25G
TCIAM1865-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM1865-25G
4-Méthoxy-N,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Méthoxy-N,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine


Formule: C₆H₁₀N₄O
MW: 154,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00585858
Numéro CAS: 5248-39-5
EINECS: 401-360-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité