Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-(aminosulphonylmethyl)benzoate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

M1867-25G
TCIAM1867-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM1867-25G
Methyl-2-(aminosulphonylmethyl)benzoate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Methyl-2-(aminosulphonylmethyl)benzoate


Formule: C₉H₁₁NO₄S
Numéro MDL: MFCD03265370
Numéro CAS: 112941-26-1
EINECS: 419-010-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité