Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol-D4

Fournisseur: TCI
Danger

M1869-10ML
TCIAM1869-10MLEA 192 EUR InStock
TCIAM1869-10ML
Méthanol-D4
Méthanol-D4


Formule: D₃COD
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: -98°C
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=585ba56fd41239e81c34d138101398fbcbcb8f6d&vid=585ba56fd41239e81c34d138101398fbcbcb8f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité