Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mono-6-O-(2-naphthyl)-per-O-methyl-ɑ-cyclodextrin

Fournisseur: TCI

M1876-10MG
TCIAM1876-10MGEA 603 EUR InStock
TCIAM1876-10MG
Mono-6-O-(2-naphthyl)-per-O-methyl-ɑ-cyclodextrin
Mono-6-O-(2-naphthyl)-per-O-methyl-alpha-cyclodextrin


Formule: C₆₃H₁₀₀O₃₀
MW: 1337,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1019999-18-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité