Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Methylthio)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1889-25G
TCIAM1889-25GEA 121 EUR InStock
TCIAM1889-25G
5-(Methylthio)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC)
5-(Methylthio)-1H-tetrazole


Formule: C₂H₄N₄S
Numéro MDL: MFCD00068726
Numéro CAS: 29515-99-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22c556e352296712ebdea1d02c518371761ec995&vid=22c556e352296712ebdea1d02c518371761ec995&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité