Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Methoxy-2,2'-iminostilbene

M1895-25G
TCIAM1895-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1895-25G
10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine


Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101079
Numéro CAS: 4698-11-7
EINECS: 225-172-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité