Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Methylenebis(6-cyclohexyl-p-cresol) ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(5-cyclohexyl-6-hydroxy-m-tolyl)methane, 2,2'-Methylenebis(6-cyclohexyl-4-methylphenol)

M1896-25G
TCIAM1896-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1896-25G
2,2'-Methylenebis(6-cyclohexyl-p-cresol) ≥97.0% (par HPLC)
2,2'-Methylenebis(6-cyclohexyl-p-cresol)


Formule: C₂₇H₃₆O₂
MW: 392,58 g/mol
Numéro CAS: 4066-02-8
EINECS: 223-773-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité