Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methyl-1-indanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1901-5G
TCIAM1901-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM1901-5G
6-Methyl-1-indanone ≥98.0% (par GC)
6-Methyl-1-indanone


Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00275729
Numéro CAS: 24623-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité