Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl undecafluorohexanoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Undecafluorohexanoic Acid Methyl Ester, Perfluorohexanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate, Methyl Perfluorohexanoate

M1913-5G
TCIAM1913-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM1913-5G
Methyl undecafluorohexanoate ≥96.0% (par GC)
Methyl undecafluorohexanoate


Formule: C₇H₃F₁₁O₂
MW: 328,08 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD06200802
Numéro CAS: 424-18-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité