Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1915-25G
TCIAM1915-25GEA 0 EUR InStock
TCIAM1915-25G
Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (par GC)
Methyl perfluorononanoate


Formule: C₁₀H₃F₁₇O₂
MW: 478,11 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD00153213
Numéro CAS: 51502-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c48720abcfe4127b365fac949a44ad154f673acc&vid=c48720abcfe4127b365fac949a44ad154f673acc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité