Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl perfluorodecanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1916-5G
TCIAM1916-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM1916-5G
Methyl perfluorodecanoate ≥97.0% (par GC)
Methyl perfluorodecanoate


Formule: C₁₁H₃F₁₉O₂
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00153211
Numéro CAS: 307-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=888e47ef37a9f8b97bcebea15e584a1c04836968&vid=888e47ef37a9f8b97bcebea15e584a1c04836968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité