Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M1931-1G
TCIAM1931-1GEA 124 EUR InStock
TCIAM1931-1G
5-Methylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methylcytidine


Formule: C₁₀H₁₅N₃O₅
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00006548
Numéro CAS: 2140-61-6
EINECS: 218-390-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (C=2, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité