Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2'-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol) ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bromochlorophen, 3,3'-Dibromo-5,5'-dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, Bis(3-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane

M1940-25G
TCIAM1940-25GEA 134 EUR InStock
TCIAM1940-25G
2,2'-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol) ≥95.0% (par GC)
2,2'-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol)


Formule: C₁₃H₈Br₂Cl₂O₂
MW: 426,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152965
Numéro CAS: 15435-29-7
EINECS: 239-446-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité