Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinecarbonyle chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chlorocarbonyl-3-methanesulphonyl-2-imidazolidinone, 1-Chloroformyl-3-methanesulphonyl-2-imidazolidinone

M1944-25G
TCIAM1944-25GEA 130 EUR InStock
TCIAM1944-25G
3-(Méthylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinecarbonyle chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Méthylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinecarbonyle chlorure


Formule: C₅H₇ClN₂O₄S
MW: 226,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272360
Numéro CAS: 41762-76-9
EINECS: 255-540-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité