Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole

M1945-5G
TCIAM1945-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAM1945-5G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde


Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115958
Numéro CAS: 145742-65-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité