Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-ɑ-cyclodextrin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1956-200MG
TCIAM1956-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAM1956-200MG
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-ɑ-cyclodextrin ≥98.0% (par HPLC)
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-alpha-cyclodextrin


Formule: C₄₃H₆₆O₃₂S
MW: 1127,03 g/mol
Point de fusion: 176°C
Numéro CAS: 93184-10-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c20895d28ce2345edb640980cc7382d248f09140&vid=c20895d28ce2345edb640980cc7382d248f09140&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +113.0 to +119.0 deg (C=4, DMSO)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité