Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxybenzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M1973-5G M1973-25G
TCIAM1973-5GEA 107 EUR InStock
TCIAM1973-5G TCIAM1973-25G
4-Methoxybenzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxybenzoic anhydride


Formule: C₁₆H₁₄O₅
MW: 286,29 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Numéro MDL: MFCD00017175
Numéro CAS: 794-94-5
EINECS: 212-345-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c0616c3eea4fff4fd1150be1102b7919395b58&vid=94c0616c3eea4fff4fd1150be1102b7919395b58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité