Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride

M1984-5G
TCIAM1984-5GEA 170 EUR InStock
TCIAM1984-5G
Methyl-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyl-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture)


Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD11870896
Numéro CAS: 100707-54-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité