Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-2-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]isoindoline dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(2-Isoindolinylmethyl)-1-methylpyrrolidine Dihydrochloride

M1995-1G
TCIAM1995-1GEA 197 EUR InStock
TCIAM1995-1G
(S)-2-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]isoindoline dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]isoindoline dihydrochloride


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33613396169e65ca1de056b7b4c6533c2fde1b1f&vid=800efd0c17dc42b6bac1acc0e8fa40934dd6890d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -48.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité