Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal

M1997-25G
TCIAM1997-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM1997-25G
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal ≥90.0% (par GC)
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal


Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00036615
Numéro CAS: 21834-92-4
EINECS: 244-602-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité