Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methyl-4-nitro-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]phenylethylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M1999-1G
TCIAM1999-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM1999-1G
N-Methyl-4-nitro-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]phenylethylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyl-4-nitro-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]phenylethylamine


Formule: C₁₇H₁₉N₃O₅
Numéro MDL: MFCD08236712
Numéro CAS: 115287-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité