Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2-propyl-6-benzimidazolecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2-propyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid, 6-Carboxy-4-methyl-2-propylbenzimidazole

M2000-5G
TCIAM2000-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM2000-5G
4-Methyl-2-propyl-6-benzimidazolecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methyl-2-propyl-6-benzimidazolecarboxylic acid


Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,26 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD06656215
Numéro CAS: 152628-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité