Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methoxyphthalide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxyisobenzofuran-1(3H)-one, 3-Methoxy-1(3H)-isobenzofuranone

M2007-5G
TCIAM2007-5GEA 116 EUR InStock
TCIAM2007-5G
3-Methoxyphthalide ≥98.0% (par GC)
3-Methoxyphthalide


Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01652196
Numéro CAS: 4122-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162bc69ea70fac8c47f268a498a0e1290bfdec05&vid=162bc69ea70fac8c47f268a498a0e1290bfdec05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité