Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Mercaptomenthone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2023-5G
TCIAM2023-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2023-5G
8-Mercaptomenthone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
8-Mercaptomenthone


Formule: C₁₀H₁₈OS
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00012393
Numéro CAS: 38462-22-5
EINECS: 253-953-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) 97.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité