Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Methylthio)propylisothiocyanate

M2027-5G
TCIAM2027-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2027-5G
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle


Formule: C₅H₉NS₂
MW: 147,27 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00209521
Numéro CAS: 505-79-3
EINECS: 208-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3367988a8db717d15a5d6824197a8eaa96756c56&vid=3367988a8db717d15a5d6824197a8eaa96756c56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité