Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
M2030-5G
TCIAM2030-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAM2030-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₃F₁₇O₄
MW: 510,10 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00054723
Numéro CAS: 26131-32-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité