Acide méthyl-4-octanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-methylcaprylic acid, (R,S)-(+,-)-4-Methyloctanoic acid
M2048-5G
TCIAM2048-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM2048-5G
Acide méthyl-4-octanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Methylcaprylic acid
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00051938
Numéro CAS: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71c6f5a86dd2f8e7fbc47bd0449cbd2e473019a8&vid=71c6f5a86dd2f8e7fbc47bd0449cbd2e473019a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité