Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2049-5G
TCIAM2049-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM2049-5G
2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane (mélange cis- and trans-)


Formule: C₈H₁₆OS
MW: 160,28 g/mol
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00673203
Numéro CAS: 67715-80-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité