Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methoxy-2-nitrophenylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2054-5G
TCIAM2054-5GEA 107 EUR InStock
TCIAM2054-5G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine ≥98.0% (par GC)
5-Methoxy-2-nitrophenylamine


Formule: C7H8N2O3
Numéro MDL: MFCD00179573
Numéro CAS: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité