Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Mesityl-2,7,10-trimethylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2072-1G
TCIAM2072-1GEA 335 EUR InStock
TCIAM2072-1G
9-Mesityl-2,7,10-trimethylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC)
9-Mesityl-2,7,10-trimethylacridinium perchlorate


Formule: C₂₅H₂₆ClNO₄
MW: 439,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1216909-33-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité